Learn More
Ionische Chromatographie mit mehreren Elementen - Standardlösung für die Cation, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
87.24 € - 178.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lösung mit vier Komponenten |
---|---|
Konzentration | 10 mg/kg jeder Komponente |
Verpackung | Flasche |
Typ | Kationische Standardlösung für die Ionenchromatographie mit mehreren Komponenten |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Lithium, Natrium, Kalium, Kalzium |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12914375
|
Fisher Chemical
CM 1772 |
100 ml | Flasche |
178.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12924375
|
Fisher Chemical
CM1773 |
250 mL | Bottle | ||||||
12934375
|
Fisher Chemical
CM1774 |
500 mL | Bottle | ||||||
Beschreibung
Ionische Chromatographie mit mehreren Elementen Standardlösung mit 4 Komponenten: 10 mg/kg Lithium (Li+), Natrium (Na+), Kalium (K+), Kalzium (Ca2+) für die Ionenchromatographie H2O-MatrixSpezifikation
Lösung mit vier Komponenten | |
Flasche | |
Lithium, Natrium, Kalium, Kalzium | |
Flüssig |
10 mg/kg jeder Komponente | |
Kationische Standardlösung für die Ionenchromatographie mit mehreren Komponenten | |
H2O |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate (6 Monate nach Öffnung).