Learn More
Ionische Chromatographie mit mehreren Elementen - Standardlösung für die Cation, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical CM 1772
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Ionische Chromatographie mit mehreren Elementen Standardlösung mit 4 Komponenten: 10 mg/kg Lithium (Li+), Natrium (Na+), Kalium (K+), Kalzium (Ca2+) für die Ionenchromatographie H2O-MatrixSpezifikation
Lösung mit vier Komponenten | |
Flasche | |
Kationische Standardlösung für die Ionenchromatographie mit mehreren Komponenten | |
H2O |
10 mg/kg jeder Komponente | |
100 ml | |
Lithium, Natrium, Kalium, Kalzium | |
Flüssig |