Learn More
Heidolph™ Mehrkanalpumpenkopf
Increase your throughput by running more cassettes on one single pump drive and pump head system
1090.00 € - 4455.00 €
Produktcode | Marke | Modell | Aufnahmevermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Aufnahmevermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10448401
|
Heidolph™
524-80420-00 |
C 4 | 4 kleine Kassetten | 8 Rollen |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10504742
|
Heidolph™
524-40810-00 |
C 8 | 8 mittelgroße Kassetten | 4 Rollen |
1550.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10504932
|
Heidolph™
524-81220-00 |
C 12 | 12 kleine Kassetten | 8 Rollen |
4455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Separate metering into multiple vessels with different feed rates in a single operation by using different tubing dimensions to adjust flow rate
- Save time - tubing change is done in just seconds
- Change your cassettes easily, even during operation – there are no restrictions
- Cassette adjustments and changes are simple, just click in place
- No additional purchase of a pump drive needed: upgrade your single-channel pump drive with just one adaptor for multi-channel use and pick the head/cassette configuration that matches your application needs
Spezifikation
Pumpenkopf |