Learn More
Heidolph™ Mehrkanalpumpenkopf
Increase your throughput by running more cassettes on one single pump drive and pump head system
Marke: Heidolph™ 524-80420-00
762.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21853" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Teilen Sie die Dosierung auf mehrere Gefäße mit unterschiedlichen Zuführraten in einem einzigen Arbeitsgang auf, indem Sie verschiedene Schlauchabmessungen verwenden, um die Durchflussrate anzupassen
- Zeitsparend – der Schlauchwechsel erfolgt in nur wenigen Sekunden
- Wechseln Sie Ihre Kassetten ganz einfach auch während des Betriebs – es gibt keinerlei Einschränkungen
- Die Kassetteneinstellungen und -änderungen sind leicht durchführbar, da die Kassetten einfach einrasten
- Kein zusätzlicher Kauf eines Pumpenantriebs erforderlich: Rüsten Sie Ihren 1-Kanal-Pumpenantrieb mit nur einem Adapter für den Mehrkanalgebrauch auf, und wählen Sie die Kopf-/Kassettenkonfiguration aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entspricht
Spezifikation
4 kleine Kassetten | |
8 Rollen | |
C 4 | |
Pumpenkopf |