Learn More
Nabertherm™ Muffelofen Serie L
Heizelemente auf Trägerrohren, die frei in die Ofenkammer ausstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten.Die robuste, leichte, feuerfeste Isolierung aus Backstein ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 1.300 °C.
5780.00 € - 6530.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 9 l |
---|---|
Temperatur (metrisch) | Bis zu 1300 °C |
Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
Abmessungen (L x B x H) außen | 525 x 530 x 630 mm |
Gewicht (metrisch) | 60 kg |
Produktcode | Marke | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17347879
|
Nabertherm™
L-095K3ANL |
B510 |
5780.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17357879
|
Nabertherm™
L-095K3ANO |
C550 |
6530.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1300 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
- Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
- Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
9 l | |
240 x 230 x 170 mm | |
60 kg |
Bis zu 1300 °C | |
525 x 530 x 630 mm |