missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Muffelofen Serie L
Heizelemente auf Trägerrohren, die frei in die Ofenkammer ausstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten.Die robuste, leichte, feuerfeste Isolierung aus Backstein ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 1.300 °C.
Marke: Nabertherm™ L-095K3ANO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1300 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
- Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
- Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
C550 | |
Bis zu 1300 °C | |
525 x 530 x 630 mm |
9 l | |
240 x 230 x 170 mm | |
60 kg |