Learn More
Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) für anspruchsvolle Organismen mit Fertignährböden durch, die dem CLSI-Standard entsprechen.
22.25 € - 25.05 €
Spezifikation
Beschreibung | Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut |
---|---|
Produkttyp | Agar |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Füllgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Füllgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13205339
|
Thermo Scientific™
PB5007A |
19,5 g ±1 g |
25.05 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12917148
|
Thermo Scientific™
PB0431A |
26,0 g ± 1,0 g |
22.25 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Führen Sie mühelos mit dem Fertignährboden Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar 5 % Schafblut antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) für anspruchsvolle Organismen durch. Anhand einer präzisen klaren Zone können Sie bestimmen, ob die Bakterien resistent oder sensibel gegenüber den verwendeten Antibiotika sind. Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut entspricht der Amerikanischen Normung des Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) sowie den Europäischen Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN).
Hauptverwendungszweck des Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut sind antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST). Das Nährmedium wurde gemäß CLSI-Standards entwickelt und hergestellt und kann in international anerkannten Standardverfahren eingesetzt werden.Die Stärke im Nährboden stellt sicher, dass toxische Faktoren bei mikrobiellem Wachstum absorbiert werden. Außerdem ist die Präsenz von Stärke häufig unerlässlich für das Wachstum von Mikroorganismen aus sehr kleinen Inokula.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Spezifikation
Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut | |
Agar | |
10/Packung |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 8 Wochen