Learn More
Brand™ Mucasol™ Universalreiniger
Zur Reinigung von Instrumenten aus Glas, Kunststoff, Gummi und Metall innerhalb von 10 bis 30 Minuten ohne mechanische Hilfsmittel. BRAND™ Mucasol™ Universalreiniger-Flüssigkonzentrat ersetzt die Chromschwefelsäure und enthält weder Chlor noch Ätzalkali, ist ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar.
Marke:  Brand™ 44005
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10739301
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für Tauch- und Ultraschallbäder. Universalreiniger für Laborausrüstung und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall
  • Die Reinigung der Artikel erfolgt in 10 bis 30 Minuten und ohne mechanische Hilfsmittel
  • Mucasol™ ersetzt die Chromschwefelsäure und enthält weder Chlor noch Ätzalkali, ist ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar
  • Längere Exposition von Zink und nicht eloxierten Aluminiumoberflächen sollte vermieden werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mucasol Universalreiniger
Hellgrün
Ultraschallbad: 0,2 bis 2 % (1,4 bis 14 ml/l); Tauchbad: 0,7 bis 3 % (5 bis 22 ml/l)
Für Tauchanwendungen und Ultraschallbäder Universalreiniger für Laborausrüstung und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall
5 l
∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %)
Alkalisch;  > 30 % Phosphate,  < 5 % anionische Tenside, amphotere Tenside, Komplexbildner,
Kanister
Je 1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • mucasol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid