Learn More
Brand™ Mucasol™ Universalreiniger
Product Code. p-8000881 Shop All Brand Products
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 l
5 l
Behältertyp:
Flasche
Kanister
Unit Size:
2 LT
5 Liter
Product Code. 10729301
Brand: Brand™ 44003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Zur Reinigung von Instrumenten aus Glas, Kunststoff, Gummi und Metall innerhalb von 10 bis 30 Minuten ohne mechanische Hilfsmittel. BRAND™ Mucasol™ Universalreiniger-Flüssigkonzentrat ersetzt die Chromschwefelsäure und enthält weder Chlor noch Ätzalkali, ist ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar.
Flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für Tauch- und Ultraschallbäder. Universalreiniger für Laborausrüstung und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall.
  • Die Reinigung der Artikel erfolgt in 10 bis 30 Minuten und ohne mechanische Hilfsmittel.
  • Mucasol™ ersetzt die Chromschwefelsäure und enthält weder Chlor noch Ätzalkali, ist ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar.
  • Längere Exposition von Zink und nicht eloxierten Aluminiumoberflächen sollte vermieden werden.
Inhaltsstoffe:
  • > 30 % Phosphate, < 5 % anionische Tenside, amphotere Tenside, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe.
Konzentration für Verwendung:
  • Ultraschallbad: 0,2 bis 2 % (1,4 bis 14 ml/l)
  • Tauchbad: 0,7 bis 3 % (5 bis 22 ml/l)
Chemische und physikalische Spezifikationen:
  • Hellgrün, klare Flüssigkeit.
  • Dichte: ca. 1,4 g/ml pH-Wert (0,7 %): ca. 11,5, pH-Wert (3 %): ca. 11,7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Mucasol Universalreiniger
pH ∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %)
Aussehen Hellgrün
Material Alkalisch;  > 30 % Phosphate,  < 5 % anionische Tenside, amphotere Tenside, Komplexbildner,
Konzentration Ultraschallbad: 0,2 bis 2 % (1,4 bis 14 ml/l); Tauchbad: 0,7 bis 3 % (5 bis 22 ml/l)
Behältertyp Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Tauchanwendungen und Ultraschallbäder Universalreiniger für Laborausrüstung und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall
Menge 5/Packung
Volumen (metrisch) 2 l
compliance-icons
Product Identifier
  • mucasol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid