Learn More
Thermo Scientific™ MSTFA und MSTFA + 1 % TCMS Silylierungsreagenz
Maximale Flüchtigkeit mit Thermo Scientific™ MSTFA und MSTFA 1 % TMCS Silylierungsreagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-48913
263.15 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11597670
  • 277.00 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ MSTFA und MSTFA + 1 % TMCS Silylierungsreagenz für GC-Analysen von früh eluierenden Verbindungen, die sonst im Chromatogramm unerkannt bleiben. MSTFA, das flüchtigste erhältliche TMS-Amid, und sein Nebenprodukt N-Methyltrifluoracetamid eluieren typischerweise mit der Lösungsmittelfront, sodass die TMS-Derivate kleiner Moleküle analysiert werden können. Die Zugabe von Thermo Scientific™ TMCS unterstützt die Derivatisierung von Amiden, sekundären Aminen und gehinderten Hydroxylen, die sich allein mit MSTFA nicht derivatisieren lassen.
  • Trimethylsilyl-Donorstärke vergleichbar mit BSA und BSTFA
  • Ersetzt bei der Reaktion labile Wasserstoffe in einer Vielzahl polarer Verbindungen durch eine Si(CH3)3-Gruppe
  • Zur Verwendung bei der Vorbereitung flüchtiger und thermisch stabiler Derivate für GC und MS
  • Das flüchtige Nebenprodukt N-Methyltrifluoracetamid besitzt sogar eine niedrigere Retentionszeit als MSTFA
  • Häufig können TMS-Derivate kleiner Moleküle analysiert werden, wenn sie mit MSTFA derivatisiert werden, weil die Nebenprodukte und das Reagenz selbst gewöhnlich mit der Lösungsmittelfront eluieren
  • Die Zugabe von Thermo Scientfic TMCS unterstützt die Derivatisierung von Amiden, sekundären Aminen und gehinderten Hydroxylen, die sich mit MSTFA alleine nicht derivatisieren lassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC/MS
98 bis 100%
25 ml
Entzündlich, reizend
2 bis 8 °C
MSTFA (N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MSTFA und MSTFA + 1 % TCMS Silylierungsreagenz >
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.