Learn More
Gibco™ StemPro™ Adipogenese-Differenzierungs-Kit
StemPro™ Adipogenese-Differenzierungs-Kit
Marke: Gibco™ A1007001
182.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur vollständigen Differenzierung von humanen mesenchymalen Stammzellen in FettzellenDas StemPro™ Adipogenese-Differenzierungskit wurde für die adipogene Differenzierung von mesenchymalen Stammzellen (MSC) in Gewebekulturgefäßen entwickelt. Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um MSC dazu anzuregen, der Adipogenese-Signalkaskade zu folgen und Adipozyten zu generieren. Mit dem StemPro™ Adipogenesis Differentiation Kit in Kombination mit dem StemPro™ MSC SFM oder MesenPRO RS™ Medium erhalten Sie eine standardisierte Lösung für den Zellkulturprozess zur Isolierung, Expansion und Differenzierung von MSC in Lipidvesikel-bildende Adipozyten.
Spezifikation
Stammzellen (mesenchymal) | |
CO2 | |
Adipogenese-Differenzierungskit | |
Flüssig | |
GlutaMAX™-I | |
Calcium, Natriumphosphat | |
Gibco™, StemPro™ | |
1 Kit | |
Standardserum | |
Natriumpyruvat | |
Adipogenese-Supplemente |
Dieses Kit wird in zwei Teilen mit separaten Lagerungsanforderungen geliefert. Diese Komponenten werden nicht einzeln verkauft: • StemPro™ Adipocyte-Differenzierungsbasismedium (100 ml; im Dunkeln bei 2 bis 8 °C lagern) • StemPro™ Adipogenese-Supplement (10 ml; im Dunkeln bei –5 bis –20 °C lagern) Das Basismedium wird bei Raumtemperatur geliefert, während das Supplement auf Trockeneis geliefert wird. |
|
Differenzierung von Stammzellen | |
≤ 50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml | |
Hoher Glukosegehalt | |
Keine HEPES | |
Kein Phenolrot | |
Forschungsqualität | |
Differenzierung | |
Natriumhydrogencarbonat | |
Human |
Application Note: Simple and accurate monitoring of adipogenesis
DateigrößeVersion: 1.5 MB
Development of High Quality MSC and NSC for Human Disease Research
DateigrößeVersion: 1.8 MB
StemPro Adipogenesis Differentiation Kit
Version: MAN0000693 2.00 (6 Aug 14)
DateigrößeVersion: 196.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ StemPro™ Adipogenese-Differenzierungs-Kit > 1 Kit