Learn More
MP Biomedicals™ Streptokinase
Catalyzes hydrolysis of amide linkages
63.10 €
Spezifikation
Konzentration ≥5000 E/mg
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Thrombolytikum zur Therapie von ischämischen Schlaganfällen verwendet
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Streptococcus-Spezies, Lancefield-Stamm der Gruppe C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11328709
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0210111410
10 kU
63.10 €
10 K-Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Forms a 1:1 complex with plasminogen which is then converted to streptokinase-plasmin. Both streptokinase-plasminogen and streptokinase-plasmin complexes can activate plasminogen.
  • Can be used as a thrombolytic agent in therapy of ischemic stroke
  • From: Lancefield group C strain of Streptococcus
  • Presentation: White lyophilized powder
  • Unit definition: Amount of enzyme that will liquefy a standard clot of fibrinogen, plasminogen and thrombin in 10 minutes at 37°C and pH 7.5
  • Specific activity: >5,000 units/mg dry weight
  • Solubility: Soluble in water
Spezifikation
Spezifikation
≥5000 E/mg
Wird als Thrombolytikum zur Therapie von ischämischen Schlaganfällen verwendet
Streptococcus-Spezies, Lancefield-Stamm der Gruppe C
47400
Weiß
-20 °C
Streptokinase
Lyophilisiertes Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Streptokinase
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Streptokinase