Learn More
MP Biomedicals™ Streptokinase
Catalyzes hydrolysis of amide linkages
Marke:  MP Biomedicals™ 0210111410
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11328709
  • 63.10 € / 10 K-Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bildet einen 1:1 -Komplex mit Plasminogen, das dann in Streptokinase-Plasmin umgewandelt wird. Sowohl Streptokinase-Plasminogen- als auch Streptokinase-Plasmin-Komplexe können Plasminogen aktivieren.
  • Kann als Thrombolytikum zur Therapie des ischämischen Schlaganfalls eingesetzt werden
  • Von: Lancefield Stamm Gruppe C von Streptokokken
  • Präsentation: Weißes gefriergetrocknetes Pulver
  • Einheitendefinition: Enzymmenge, die ein Standardgerinnsel aus Fibrinogen, Plasminogen und Thrombin in 10 Minuten bei 37 °C und pH 7,5 verflüssigt
  • Spezifische Aktivität: Ca. 5.000 Einheiten/mg Trockengewicht
  • Löslichkeit: Wasserlöslich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≥5000 E/mg
Wird als Thrombolytikum zur Therapie von ischämischen Schlaganfällen verwendet
Streptococcus-Spezies, Lancefield-Stamm der Gruppe C
Streptokinase
Lyophilisiertes Pulver
Weiß
-20 °C
10 kU
47400
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Streptokinase
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Streptokinase