Learn More
MP Biomedicals™ Sojamehl
Entfettet
152.64 €
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | Rohprotein & gt;48 %, Rohfett & gt;0,5 %, Rohfasern <3,5 % |
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird in der Ernährung von Versuchstieren verwendet |
Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11402791
|
MP Biomedicals™
0296002425 |
11,33 kg |
152.64 €
25 Pfund |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
48 % Protein
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
15 °C bis 30 °C |
Rohprotein & gt;48 %, Rohfett & gt;0,5 %, Rohfasern <3,5 % | |
Wird in der Ernährung von Versuchstieren verwendet |