Learn More
MP Biomedicals™ Sojamehl
Entfettet
Marke: MP Biomedicals™ 0296002425
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entfettete Sojabohnen, grob gemahlen, für die Ernährung in der Tierforschung verwendet.Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
Pellet, pelletieren | |
15 °C bis 30 °C |
Rohprotein & gt;48 %, Rohfett & gt;0,5 %, Rohfasern <3,5 % | |
Wird in der Ernährung von Versuchstieren verwendet | |
11,33 kg |