Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, Lennox, Kapseln
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; Lennox LB-Medium enthält auch 5 g NaCl pro Liter
Marke: MP Biomedicals™ 113002141
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
™FDA-zertifiziert für Molekularbiologie | |
Kapseln | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 5 g/l | |
5000 g |
15°bis 30 °C | |
Mikrobiologische Medien | |
Züchten von Bakterien |