Learn More
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Rote Matrix
Einfache Lyse von Hefezellen zur Freisetzung rekombinanter Proteine
Marke: MP Biomedicals™ 116550600
Beinhaltet: Matrix C, 1.0 mm große Silikakügelchen, Röhrchen, Hefe-Breaking-Puffer
Benötigt : FastPrep™ Instrument oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge, die 2.0 ml-Röhrchen frei zentrifugieren kann, Mikrozentrifugenröhrchen (2.0 und 1.5 ml)
Beschreibung
- Kit oder Assay-Typ: Proteinisolation, Miniprep
- Anzureicherndes Molekül: Proteine
- Probentyp: Hefe und Hefesporen
- Röhrchengröße: 2 ml
- Matrix-Zusammensetzung: Matrix C, 1.0 mm große Silikakügelchen
Spezifikation
Hefeabbaupuffer | |
50 Aufreinigungen | |
15°bis 30 °C | |
Schnelle Isolierung und Aufreinigung von Proteinen aus Hefekulturen |
Rotes Matrixkit | |
Matrix C, 1 mm Silica-Kugeln, Puffer zum Aufbrechen der Hefe, Röhrchen | |
2 mL | |
FastProtein Rot Matrix |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Rote Matrix > 50 Präparate
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur