Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11567702 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11567702
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Messzylinder aus Glas zur Flüssigkeitsmessung mit Skala in blauer Keramikfarbe. Fisherbrand™ Graduierter Borosilikatglaszylinder mit sechseckigem Fuß und Ausguss
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduiert in blauer Keramik
  • Borosilikatglas
  • Sechskantfuß
  • Mit Tülle
  • Individueller Nachbestellcode auf jedem Produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Typ Graduierte Messzylinder
Toleranz ± 5 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4788
Klasse B
Kapazität (metrisch) 500 ml
Außendurchmesser (metrisch) 48 mm
Höhe (metrisch) 380 mm
Umfang Blaue Keramik
Graduierungen 5 ml