Learn More
MP Biomedicals™ Ham's F-12 (1X) mit L-Glutamin
Gut geeignet für das Wachstum von primären Ratten-Hepatozyten und Prostataepithelzellen.
Marke: MP Biomedicals™ 091242354
Beschreibung
Das F-12-Medium von Ham wurde für das serumfreie Wachstum von chinesischen Hamster-Ovarialzellen (CHO) mit geringer Dichte entwickelt.Ham's F-12 eignet sich gut für das Wachstum von primären Rattenhepatozyten und Prostataepithelzellen.Es ist auch das Medium der Wahl für Toxizitäts-Assays mit CHO-Zellen.
Spezifikation
0 bis 5 °C | |
F-12 Nährstoffmischung (HAM) | |
7,2 bis 7,4 |
Flüssig | |
Steril | |
500 ml |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.