Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1x, Flüssigkeit, mit L-Glutamin und Natriumhydrogencarbonat
Artikelnummer. 11420385 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11420385
Marke: MP Biomedicals™ 091260354
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kommt für die Kultivierung normaler humaner und neoplastischer Leukozyten zum Einsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640
Sterilität Steril
Menge 500 ml
pH 6,9 bis 7,4
Inhalt und Lagerung 4 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.