Learn More
MP Biomedicals™ Diaphorase aus Schweineherz
Diaphorase dient in einer Studie zum Beurteilen der Interaktionen zwischen Proteinen bei der Assemblierung von Lipoinsäure auf2-Oxosäure-Dehydrogenasen des aeroben Metabolismus.
53.50 € - 218.36 €
Spezifikation
Farbe | Blassgelb |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Untersuchen Sie die Beurteilung der Protein/Protein-Interaktionen in der Zusammensetzung von Liponsäure auf die 2-Oxosäure-Dehydrogenasen des aeroben Stoffwechsels |
Inhalt und Lagerung | 0 °C |
Quelle | Schweineherz |
Produkttyp | Diaphorase |
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11412252
|
MP Biomedicals™
0215084405 |
25 U/mg | 5 mg |
218.36 €
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 16-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11402252
|
MP Biomedicals™
0215084401 |
≈40 U/mg | 1 mg |
53.50 €
1 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- CAS-Nummer: 9001-18-7
- EC-Nummer: 232-587-6
- MDL-Nummer: MFCD00130947
- Physikalische Beschaffenheit: Blassgelbes, gefriergetrocknetes Pulver
- Spezifische Aktivität: Ca. 10 U/mg Protein
- Format: Gefriergetrocknetes Pulver bei Vorhandensein von Saccharose
- Löslich in destilliertem Wasser oder verdünnter Pufferlösung
Spezifikation
Blassgelb | |
0 °C | |
Diaphorase |
Untersuchen Sie die Beurteilung der Protein/Protein-Interaktionen in der Zusammensetzung von Liponsäure auf die 2-Oxosäure-Dehydrogenasen des aeroben Stoffwechsels | |
Schweineherz | |
Lyophilisiertes Pulver |