Learn More
MP Biomedicals™ Diaphorase aus Schweineherz
Diaphorase dient in einer Studie zum Beurteilen der Interaktionen zwischen Proteinen bei der Assemblierung von Lipoinsäure auf2-Oxosäure-Dehydrogenasen des aeroben Metabolismus.
Marke:  MP Biomedicals™ 0215084401
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11402252
  • 57.65 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • CAS-Nummer: 9001-18-7
  • EC-Nummer: 232-587-6
  • MDL-Nummer: MFCD00130947
  • Physikalische Beschaffenheit: Blassgelbes, gefriergetrocknetes Pulver
  • Spezifische Aktivität: Ca. 10 U/mg Protein
  • Format: Gefriergetrocknetes Pulver bei Vorhandensein von Saccharose
  • Löslich in destilliertem Wasser oder verdünnter Pufferlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≈40 U/mg
Untersuchen Sie die Beurteilung der Protein/Protein-Interaktionen in der Zusammensetzung von Liponsäure auf die 2-Oxosäure-Dehydrogenasen des aeroben Stoffwechsels
Schweineherz
Diaphorase
Blassgelb
0 °C
1 mg
Lyophilisiertes Pulver
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • DIAPHORASE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diaphorase