Learn More
Cole-Parmer™ MP-800 Series Stuart™ Automatic Digital Melting Point Apparatus
Artikelnummer. p-200003979
Click to view available options
Modell:
Gehäuse SMP50
Mit IQOQ-Dokumentation
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15543675
Marke: Cole-Parmer™ 0301302
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use this MP-800 Series Stuart Automatic Digital Melting Point Apparatus to accurately identify the melting point with advanced digital image processing.
  • Individuell gestaltete Anwenderoberfläche auf Basis einer etablierten Android-Plattform für intuitive Einrichtung und Navigation.
  • Mit großzügigem, integriertem 8-GB-Speicher, der praktisch 300-Schmelzdateien einschließlich Videos aufnehmen kann
  • Alle Videodateien enthalten einen Temperaturstempel, sodass Sie das automatisch erhaltene Ergebnis unabhängig vom Anzeigegerät bestätigen können.
  • Verfügt über eine praktische Aufbewahrungsschublade für alle Standard-Kapillarröhrchen sowie einen kleinen Glasschneider, mit dem Probenröhrchen präzise halbiert werden können
  • Der Glasschneider schneidet immer in der Mitte des Röhrchens und sorgt zuverlässig für einen sauberen Schnitt, um das Laden von Proben sauberer und sicherer zu gestalten.
  • Alle Messdateien können einfach auf einen PC übertragen werden
  • Werkseitig wird ein Kalibrierungszertifikat mit individueller Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit geliefert, das der Pharmacopeia und GLP entspricht.
Spezifikation
Produkttyp Digitales Schmelzpunktgerät
Hertz 50/60 Hz
Spannung 120/230 V
Tiefe (angloamerikanisch) 14.2 in.
Tiefe (metrisch) 360 mm
Displaytyp 17,78 cm HD-Farbe
Elektrische Anforderungen 120/230 V, 50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch) 6.5 in.
Höhe (metrisch) 164 mm
Aufnahmevermögen 3 Proben gleichzeitig
Enthält 8GB integrierter Speicher
Modell Gehäuse SMP50
Auflösung 0.1 °C (Temperaturauflösung)
Sensoren PT1000 Platin-Widerstand
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Ambient to 752°F
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 400 °C
Gewicht (metrisch) 4,6 kg
Breite (angloamerikanisch) 11.8 in.
Breite (metrisch) 300 mm