Learn More
Cole-Parmer™ MP-800 Series Stuart™ Automatic Digital Melting Point Apparatus
Product Code. 15553675
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modell:
Gehäuse SMP50
Mit IQOQ-Dokumentation
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 15553675
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 0301303
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use this MP-800 Series Stuart Automatic Digital Melting Point Apparatus to accurately identify the melting point with advanced digital image processing.
  • Nutzt die neueste digitale Kameratechnologie, um ein hochauflösendes Video der Probenschmelze zu erstellen. So kann der intelligente Schmelzealgorithmus kleinste Änderungen innerhalb der Probe präzise und zuverlässig identifizieren
  • Kann den Schmelzpunkt von bis zu drei Proben gleichzeitig bestimmen.
  • Individuell gestaltete Anwenderoberfläche auf Basis einer etablierten Android-Plattform für intuitive Einrichtung und Navigation.
  • Die Bedienung erfolgt über einen hochauflösenden Farb-Touchscreen. Nach der Programmierung kann der Anwender das SMP50 verlassen, um die Schmelzanalyse unabhängig durchzuführen; alternativ kann die Schmelze auch live auf dem Bildschirm oder nach der Schmelze beobachtet werden. Bei der Nachschmelzprüfung können bei Bedarf zusätzliche Messungs-Daten hinzugefügt werden, z. B. Meniskuspunkt oder das automatisch generierte Ergebnis kann überschrieben werden.
  • Im Lieferumfang ist ein integrierter Speicher mit 8 GB enthalten, der ungefähr 300 Schmelzdateien einschließlich Videos aufnehmen kann.
  • Die Ergebnisse können auch über einen USB-Stick auf den PC übertragen werden, um eine dauerhafte Langzeitaufzeichnung zu ermöglichen.
  • Alle Videodateien enthalten einen Temperaturstempel, sodass Sie das automatisch erhaltene Ergebnis unabhängig vom Anzeigegerät bestätigen können.
  • Die Aufbewahrungsschublade bietet Platz für alle Standard-Kapillarröhrchen
  • Ein enthaltener Glasschneider schneidet Röhrchen immer in der Mitte, um das Laden von Proben sauberer und sicherer zu gestalten.
  • Alle Geräte werden werkseitig mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert, das eine individuelle Seriennummer zwecks Rückverfolgbarkeit ausweist.
  • Das SMP50 entspricht außerdem Pharmacopeia und GLP.
Specifications
Produkttyp Digitales Schmelzpunktgerät
Zertifizierung/Konformität Entspricht Pharmacopeia und GLP
Tiefe (angloamerikanisch) 14.2 in.
Tiefe (metrisch) 360 mm
Abmessungen (L x B x H) 360 x 300 x 164 mm
Displaytyp 17,78 cm HD-Farbe
Elektrische Anforderungen 120/230 V, 50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch) 6.5 in.
Höhe (metrisch) 164 mm
Aufnahmevermögen 2 bis 3 mm-Kapillaren mit 50 oder 100 mm Länge
Enthält Kalibrierungszertifikat
Modell Mit IQOQ-Dokumentation
Auflösung 0,1 °C
Sensoren PT1000 Platinum Widerstandstemperatursensor
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Ambient to 752°F
Temperaturbereich (metrisch) Anstiegsrate: 0,1 °C bis 20 °C in 0,1 °C-Schritten
Gewicht (metrisch) 4,6 kg
Breite (angloamerikanisch) 11.8 in.
Breite (metrisch) 300 mm