Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgM (Heavy chain) Secondary Antibody, HRP
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke: Invitrogen™ 054920
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody does not react with IgA, IgG or light chains.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spezifikation
Human IgM (Heavy chain) | |
Monoclonal | |
1.5 mg/mL | |
PBS with 40% glycerol, 4mg/mL BSA and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4 | |
Human IgM | |
500 μL | |
Secondary | |
4° C | |
IgG1 |
ELISA | |
HP6083 | |
HRP | |
Mouse | |
purified | |
RUO | |
Human | |
Liquid |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AB404430 | Analysenzertifikat | 18/02/2025 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgM (Heavy chain) Secondary Antibody, HRP > 500 μL; HRP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur