Learn More
Mörser aus Pyrex™ Borosilikatglas
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion Der Pyrex™ Borosilikatglasmörser ist eine Mahlschüssel, die sich ideal für die Herstellung von Verbindungen sowie das Mischen und Mahlen von Pulvern eignet. Zur Verwendung mit separat erhältlichen Pyrex™ Stößeln.
Marke:  Pyrex 718247
67.33 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12662022
  • 87.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas, das höchsten Widerstand gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion bietet
  • Zur Anwendung mit dem Pyrex™ Stößel (separat lieferbar)
  • Ideal zum Vorbereiten von Bestandteilen, zum Mischen und Mahlen von Pulvern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300mL
Mörtel
Pyrex™ Stößel
90 mm
120 mm
Borosilikatglas
Ideal zur Vorbereitung von Verbindungen, zum Mischen und Mahlen von Pulver
Name des Produkts
Mörser aus Pyrex™ Borosilikatglas > Kapazität: 300 ml; Länge: 90 mm