Learn More
Giese™ Mörser mit Stößel aus Achat
Mit diesem Mörser und Stößel aus Achat können Sie feste Chemikalien zerkleinern und Feststoffe in kleinere Stücke zerdrücken. Der Giese™ Achat-Mörser mit Stößel hat eine glatte, dichte und harte Oberfläche.
Marke:  Giese™ 600M080
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11735146
  • 298.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polierte Achatkonstruktion
  • Zum Mahlen und Zerkleinern
  • Langlebig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
30mL
Mörser und Stiel
Agate
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Giese™ Mörser mit Stößel aus Achat > Kapazität: 30 ml