Learn More
Morpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.40 € - 88.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-91-8 |
---|---|
Summenformel | C4H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 87.12 |
MDL-Nummer | MFCD00005972 |
InChI-Schlüssel | YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydroMehr anzeigen |
PubChem CID | 8083 |
ChEBI | CHEBI:34856 |
IUPAC-Name | Morpholin |
SMILES | C1COCCN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11424153
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10355.22 |
100 g |
25.40 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11434153
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10355.36 |
500 g |
31.98 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11444153
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10355.0E |
2500 g |
88.54 €
2500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenMorpholin ist ein gängiges Additiv zur pH-Einstellung in Dampfsystemen von fossilen Brennstoffen und Kernkraftwerken. Es wird in der organischen Synthese als Baustein bei der Herstellung des Antibiotikums Linezolid, des Mittels zur Krebsbekämpfung Gefitinib und des schmerzstillenden Dextromoramids eingesetzt. Es wird auch als Lösungsmittel in chemischen Reaktionen und bei der Herstellung von Enaminen eingesetzt. Darüber hinaus dient es als chemischer Emulgator beim Wachsen von Früchten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
110-91-8 | |
87.12 | |
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | |
8083 | |
Morpholin |
C4H9NO | |
MFCD00005972 | |
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydroMehr anzeigen | |
CHEBI:34856 | |
C1COCCN1 |
Spezifikation
Morpholine | |
-5°C | |
129°C | |
99% | |
C4H9NO | |
MFCD00005972 | |
102549 | |
14,6277 | |
Miscible with water. | |
C1COCCN1 | |
87.12 | |
CHEBI:34856 | |
99% |
110-91-8 | |
1.007 | |
35°C (95°F) | |
Amine-like | |
1.454 | |
UN2054 | |
Hygroskopisch | |
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro | |
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | |
Morpholin | |
8083 | |
87.12 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H226-H302-H312-H332
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H311+H331-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:I; Bezeichnung des Gutes:MORPHOLIN
missing translation for 'einecsNumber' : 203-815-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QD6475000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Morpholine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Morpholine