Learn More
Morpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444153
Morpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444153
2500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11444153
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10355.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Morpholin ist ein gängiges Additiv zur pH-Einstellung in Dampfsystemen von fossilen Brennstoffen und Kernkraftwerken. Es wird in der organischen Synthese als Baustein bei der Herstellung des Antibiotikums Linezolid, des Mittels zur Krebsbekämpfung Gefitinib und des schmerzstillenden Dextromoramids eingesetzt. Es wird auch als Lösungsmittel in chemischen Reaktionen und bei der Herstellung von Enaminen eingesetzt. Darüber hinaus dient es als chemischer Emulgator beim Wachsen von Früchten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.      
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-91-8
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00005972
InChI-Schlüssel YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
IUPAC-Name Morpholin
SMILES C1COCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholine
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 1.007
Siedepunkt 129°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.454
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2054
Beilstein 102549
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,6277
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Morpholine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Morpholine
Name des Produkts
Morpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >