Learn More
MOPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.65 € - 316.58 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinepropanesulfonic acid; 3-(4-Morpholinyl)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11499723
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12914.14
25 g
30.65 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11409733
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12914.22
100 g
86.43 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11419733
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12914.36
500 g
316.58 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MOPS is mainly used in biological experiments as a buffer solution. It is also used in protein purification. Further, it is utilized for polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MOPS wird hauptsächlich in biologischen Experimenten als Pufferlösung verwendet. Es wird auch in der Proteinaufreinigung verwendet. Darüber hinaus wird es für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.    
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1132-61-2
209.26
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
C7H15NO4S
MFCD00006183
4-Morpholinepropanesulfonic acid; 3-(4-Morpholinyl)propanesulfonic acid
CHEBI:44115
Spezifikation
MOPS
277°C to 280°C (decomposition)
99%
MFCD00006183
14,6265
Soluble in water.
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
209.26
CHEBI:44115
99%
1132-61-2
110°C (230°F)
C7H15NO4S
1106776
4-Morpholinepropanesulfonic acid; 3-(4-Morpholinyl)propanesulfonic acid
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
70807
209.27
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-478-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QE9104530
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen