Learn More
MOPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419733
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
MOPS is mainly used in biological experiments as a buffer solution. It is also used in protein purification. Further, it is utilized for polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MOPS wird hauptsächlich in biologischen Experimenten als Pufferlösung verwendet. Es wird auch in der Proteinaufreinigung verwendet. Darüber hinaus wird es für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.    
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinepropanesulfonic acid; 3-(4-Morpholinyl)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS
Schmelzpunkt 277°C to 280°C (decomposition)
Menge 500 g
Flammpunkt 110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1106776
Merck Index 14,6265
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
Formelmasse 209.27
Reinheit (%) 99%