missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Montelukast sodium
CysLT1 and GPR17 antagonist
114.00 € - 404.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid sodium salt |
---|---|
CAS | 151767-02-1 |
Ziel | Leukotriene and Related Receptor Antagonists |
Summenformel | C35H35ClNNaO3S |
Formelmasse | 608.17 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18723978
|
Tocris Bioscience™
5904/10 |
10 mg |
114.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18771548
|
Tocris Bioscience™
5904/50 |
50 mg |
404.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cysteinyl leukotriene receptor 1 (CysLT1) and GPR17 antagonist. Blocks pentylenetetrazole -induced seizures, blood brain barrier (BBB) disruption and leukocyte migration in mice. Reduces neuroinflammation, improves BBB integrity, enhances learning and memory, and restores hippocampal neurogenesis and cognitive function in aged rats. Orally active and brain penetrant.Spezifikation
1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid sodium salt | |
Leukotriene and Related Receptor Antagonists | |
608.17 |
151767-02-1 | |
C35H35ClNNaO3S | |
>99% |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Desiccate at Room Temperature
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts