Learn More
Tocris Bioscience™ Montelukast sodium
CysLT1 and GPR17 antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 5904/10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18723978
  • 114.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Montelukast sodium is a cysteinyl leukotriene receptor 1 (CysLT1) and GPR17 antagonist. Blocks pentylenetetrazole -induced seizures, blood brain barrier (BBB) disruption and leukocyte migration in mice. Reduces neuroinflammation, improves BBB integrity, enhances learning and memory, and restores hippocampal neurogenesis and cognitive function in aged rats. Orally active and brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid sodium salt
10 mg
C35H35ClNNaO3S
>99%
151767-02-1
Leukotriene and Related Receptor Antagonists
608.17