Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0026), Alexa Fluor™ 647 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-18812AF647
Code produit. 18584977
  • 630.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Monkeypox Virus A35
Monoclonal
Alexa Fluor 647
Mouse
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
Western Blot, ELISA
0026
50mM Sodium Borate
This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells.
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Monkeypox Virus A35 Antibody (0026), Alexa Fluor™ 647 , Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 647
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis