Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ Y3607
401.28 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
YO-PRO-3 Jodid ist ein nützlicher Gegenfarbstoff und Totzellindikator mit Anregungs-/Emissionsmaximum von ∽612/631 nm. 1 mmol-Lösung in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Orange | |
612 nm | |
Tube | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
631 nm | |
Raumtemperatur | |
Totzellindikator | |
Zellundurchlässig |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmarkierung | |
1 ml | |
YO-PRO-3 Jodid (612/631) – 1 mmol-Lösung in DMSO | |
YO-PRO™ | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.