Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Artikelnummer. p-200005005
Click to view available options
Farbstofftyp:
TO-PRO-1-Jodid
TO-PRO-3 Iodide
Zellundurchlässig
Zellundurchlässig
Emission:
435 nm
509 nm
531 nm
631 nm
661 nm
Anregungswellenlängenbereich:
455 nm
491 nm
515 nm
612 nm
642 nm
Packungsgröße:
1 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10482852
Marke: Invitrogen™ P3581
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
PO-PRO-1 Färbemittel ist ein nützlicher Gegenfärbungs- und Totzellindikator mit blauer Fluoreszenz (Anregungs-/Emissionsmaximum ∽435/455 nm). 1 mmol-Lösung in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Konzentration 1 mM
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 455 nm
Farbstofftyp Zellundurchlässig
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenzmarkierung, Durchflusszytometrie
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Lagerungspuffer DMSO
Menge 200 μl
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission 435 nm
Produktlinie PO-PRO
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
SubCellular Localization Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus
Zellpermeabilität Zellundurchlässig