Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ T3602
398.64 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
TO-PRO-1 Iodid eignet sich gut zur Gegenfärbung und als Indikator toter Zellen. Es hat Anregungs-/Emissionsmaxima von ∽515/531 nm. 1 mmol-Lösung in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & Tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, mikrobielles Tracking, Nucleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Grün | |
515 nm | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
531 nm | |
TO-PRO™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleic Acids, Nucleus |
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenztests | |
1 ml | |
TO-PRO™-1 Iodid (515/531) – 1 mmol Lösung in DMSO | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel | |
Zellundurchlässig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.