Learn More
Molybdän(V)-Trichlorid-Isopropoxid, 25 % (w/v) in Isopropanol
273.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 53780-81-7 |
---|---|
Summenformel | C6H16Cl3MoO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 322.492 |
MDL-Nummer | MFCD02682829 |
InChI-Schlüssel | JVWWBSIISOXHDE-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | molybdenum v trichloride-isopropoxide, in isopropanol |
PubChem CID | 121233634 |
IUPAC-Name | Propan-2-ol;trichlormolybdän |
SMILES | CC(C)O.CC(C)O.Cl[Mo](Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11410810
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044474.AD |
50 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
53780-81-7 | |
322.492 | |
JVWWBSIISOXHDE-UHFFFAOYSA-K | |
121233634 | |
CC(C)O.CC(C)O.Cl[Mo](Cl)Cl |
C6H16Cl3MoO2 | |
MFCD02682829 | |
molybdenum v trichloride-isopropoxide, in isopropanol | |
Propan-2-ol;trichlormolybdän |
Spezifikation
Molybdenum (V) trichloride-isopropoxide | |
C6H16Cl3MoO2 | |
UN2924 | |
molybdenum v trichloride-isopropoxide, in isopropanol | |
CC(C)O.CC(C)O.Cl[Mo](Cl)Cl | |
322.492 | |
320.48 | |
Flüssig |
53780-81-7 | |
MFCD02682829 | |
Moisture Sensitive | |
JVWWBSIISOXHDE-UHFFFAOYSA-K | |
Propan-2-ol;trichlormolybdän | |
121233634 | |
25% (w/v) in isopropanol |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H314-H318
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.