Learn More
Molybdän(V)-Trichlorid-Isopropoxid, 25 % (w/v) in Isopropanol
Artikelnummer. 11410810
Click to view available options
Menge:
50 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53780-81-7
Summenformel C6H16Cl3MoO2
Molekulargewicht (g/mol) 322.492
MDL-Nummer MFCD02682829
InChI-Schlüssel JVWWBSIISOXHDE-UHFFFAOYSA-K
Synonym molybdenum v trichloride-isopropoxide, in isopropanol
PubChem CID 121233634
IUPAC-Name Propan-2-ol;trichlormolybdän
SMILES CC(C)O.CC(C)O.Cl[Mo](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum (V) trichloride-isopropoxide
Menge 50 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 320.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25% (w/v) in isopropanol
Physikalische Form Flüssig