Learn More
Invitrogen™ Paclitaxel, Oregon Green™ 488 Conjugate (Oregon Green™ 488 Taxol, Flutax-2)
Sonde zur Markierung von Tubulin-Filamenten in lebenden Zellen
Marke:  Invitrogen™ P22310
536.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11569226
  • 766.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das fluoreszierende Etikett auf dieser Sonde ist am 7-Kohlenstoff des Paclitaxels angefügt. Es handelt sich um eine Strategie, die eine selektive Bindung der Sonde an Mikrotubuli ermöglicht. Forscher haben ähnliche fluoreszierende Paclitaxel-Derivate in einer Vielzahl von Systemen verwendet.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
100 μg
Raumtemperatur
Paclitaxel
Oregon Green™ 488
Oregon Green™
Klassische Farbstoffe
Tubulin,Cytoskelett, Tubulin
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2975936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2024 Catalog NumberP22310
Chargennummer2876726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberP22310
Chargennummer2507888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog NumberP22310
Chargennummer2335661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2021 Catalog NumberP22310
Chargennummer2157077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2019 Catalog NumberP22310
Name des Produkts
Invitrogen™ Paclitaxel, Oregon Green™ 488 Conjugate (Oregon Green™ 488 Taxol, Flutax-2) > 100ug.