Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Propylene Vial Insert and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis
Meet your certification and documentation needs with Level 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Glass Vial Insert and Cap Kits.
Marke:  Thermo Scientific™ 6EKPP97
68.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17825184
  • 68.43 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
12 mm
Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt
9 mm
SureSTART Stufe 1
Polypropylen
32 mm
Zertifizierte Spezifikation
9 mm
9 mm
6 mm
Clear Propylene
100 Fläschchen und Verschlusskappen
45 Shore
0.4 mL
Screw Cap, Solid Top
1 mm
Specification Certified Vial and Cap Kit
Nein
0.4 mL Short Thread Screw Propylene Microvial with Fixed Conical Insert, Level 1
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Propylene Vial Insert and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis >