Learn More
Plas Labs™ Einfache Handschuhbox Modell 818
Die Plas Lab Modell 818 Handschuhbox ist ein Basismodell, das für allgemeine Isolierungsanwendungen im Labor geeignet ist, aber leicht für speziellere Anwendungen modifiziert werden kann.
12440.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Handschuhbox |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL, CA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Isolationsanwendungen im Labor in der Pharmazie, Biotechnologie, Tierwissenschaft, im Abfallmanagement, der industriellen/Vertragsforschung, in Reinräumen, der Montage von Mikroelektronik, in chemischen Laboren und im Plasmaschweißen |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Innentiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Innentiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10081612
|
Plas Labs™
818-GB/EXP |
89 cm | 71 cm |
12440.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Kompakte, tragbare und leichte Handschuhboxen zur Isolierung empfindlicher Forschungsstudien vor schädlichen Außeneinflüssen.
- Optisch klares Acryl-Oberteil aus einem Stück
- Abgerundete, leicht zu reinigende Ecken ohne versteckte Nischen
- Doppellagiges geschlossenes Neopren-Dichtungssystem
- Beidseitig tragbare, weiße Hypalon™ Handschuhe für eine hervorragende chemische und UV-Beständigkeit; Ringe aus Edelstahl 0 für Handschuhe
- Einstellbares Vakuummessgerät an der Transferkammer
- Vier Boden-Hauptablassventile zum Spülen
- Weiße Nivellierwanne für den Transfer von Flüssigkeiten durch die Transferkammer
- Alle Klemmen sind vollständig verstellbar, um Verschleiß auszugleichen.
- Transparente Transferkammer, 12 x 11Zoll Innendurchmesser (L x B).
11-389
- Passender, vorgeformter, strahlend weißer Duroplastboden
- Version für mehrere Stationen
- Zwei Paar Handschuh-Ports
Zertifizierungen
Die im Lieferumfang enthaltene Mehrfachsteckdose ist UL-zertifiziert, CA-zugelassen und für das Krankenhaus geeignet.
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Handschuhbox | |
UL, CA | |
Allgemeine Isolationsanwendungen im Labor in der Pharmazie, Biotechnologie, Tierwissenschaft, im Abfallmanagement, der industriellen/Vertragsforschung, in Reinräumen, der Montage von Mikroelektronik, in chemischen Laboren und im Plasmaschweißen |