Learn More
Plas Labs™ Einfache Handschuhbox Modell 818
Artikelnummer. 10081612
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
89 cm
Innentiefe (metrisch):
71 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10081612
Marke: Plas Labs™ 818GB/EXP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Weiße beidhändig tragbare Hypalon-Handschuhe
Die Plas Lab Modell 818 Handschuhbox ist ein Basismodell, das für allgemeine Isolierungsanwendungen im Labor geeignet ist, aber leicht für speziellere Anwendungen modifiziert werden kann.
Kompakte, tragbare und leichte Handschuhboxen zur Isolierung empfindlicher Forschungsstudien vor schädlichen Außeneinflüssen.
  • Optisch klares Acryl-Oberteil aus einem Stück
  • Abgerundete, leicht zu reinigende Ecken ohne versteckte Nischen
  • Doppellagiges geschlossenes Neopren-Dichtungssystem
  • Beidseitig tragbare, weiße Hypalon™ Handschuhe für eine hervorragende chemische und UV-Beständigkeit; Ringe aus Edelstahl 0 für Handschuhe
  • Einstellbares Vakuummessgerät an der Transferkammer
  • Vier Boden-Hauptablassventile zum Spülen
  • Weiße Nivellierwanne für den Transfer von Flüssigkeiten durch die Transferkammer
  • Alle Klemmen sind vollständig verstellbar, um Verschleiß auszugleichen.
  • Transparente Transferkammer, 12 x 11Zoll Innendurchmesser (L x B).
11-389
  • Passender, vorgeformter, strahlend weißer Duroplastboden
  • 11-389-120
    • Version für mehrere Stationen
    • Zwei Paar Handschuh-Ports
    Zertifizierungen
    Die im Lieferumfang enthaltene Mehrfachsteckdose ist UL-zertifiziert, CA-zugelassen und für das Krankenhaus geeignet.
    Garantie
    Ein Jahr
    Spezifikation
    Produkttyp Handschuhbox
    Zertifizierung/Konformität UL, CA
    Tiefe (angloamerikanisch) 35 in.
    Innentiefe (angloamerikanisch) 28 in.
    Tiefe (metrisch) 89 cm
    Innentiefe (metrisch) 71 cm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Isolationsanwendungen im Labor in der Pharmazie, Biotechnologie, Tierwissenschaft, im Abfallmanagement, der industriellen/Vertragsforschung, in Reinräumen, der Montage von Mikroelektronik, in chemischen Laboren und im Plasmaschweißen
    Höhe (angloamerikanisch) 38 in.
    Innenhöhe (angloamerikanisch) 31 in.
    Höhe (metrisch) 97 cm
    Volumen (angloamerikanisch) 17.3 ft.³
    Breite (angloamerikanisch) 55 in.
    Innenbreite (angloamerikanisch) 41 in.
    Breite (metrisch) 140 cm
    Innenbreite (metrisch) 104 cm