Learn More
Köttermann Mobiler Schrank mit einer verriegelbaren Tür
Dieser mobile Schrank mit einer verriegelbaren Tür bietet vielseitigen Stauraum mit einer einzelnen Tür zum Schutz von gelagerten Gegenständen.
Marke: Köttermann 315-00062
347.30 EUR gültig bis 2024-11-01
Benutzen Sie den Promotions-Code "21705" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitiger Stauraum
- Mobil mit verriegelbaren Rädern
- Verfügt über eine Tür mit Verriegelungsmechanismus zum Schutz von gelagerten Gegenständen
- Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Weiß | |
516 x 600 x 590 mm | |
Epoxidbeschichtet | |
Rechts | |
1 | |
Keine | |
Kunststoff mit Bremsen | |
Stahl |
Mobil | |
Aufklappbar | |
Stahl | |
Ja | |
Keine | |
Keine | |
Ja |