missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Gemischte Bartnetze, Ohrstöpsel und Haarnetze Zero Waste Box™

Recyceln Sie Gemischte Bartnetze, Ohrstöpsel und Haarnetze mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.
135.45 € - 252.00 €
Spezifikation
Farbe | Beige, Green, Red, White |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Latexfrei | Yes |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17885785
![]() |
Terracycle™
CS46-S-DE |
Small |
135.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17895785
![]() |
Terracycle™
CS46-M-DE |
Medium |
173.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17875785
![]() |
Terracycle™
CS46-L-DE |
Large |
252.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Das darf hinein:
- Bartnetze
- Haarnetze
- Einweg-Schuhüberzieher
- Ohrenstöpsel
Das darf nicht hinein:
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
- Einwegmasken und Einmalhandschuhe
- Laborkittel und andere Kleidungsstücke
Spezifikation
Beige, Green, Red, White | |
Yes | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
Single-use | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Terracycle™ Gemischte Bartnetze, Ohrstöpsel und Haarnetze Zero Waste Box™