Learn More
MITF Antibody (PCRP-MITF-1D9), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NBP3-14121AF594
488.00 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "25306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MITF Monoclonal antibody specifically detects MITF in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Spezifikation
MITF | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 594 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
4286 | |
Store at 4°C in the dark. | |
Purified |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
PCRP-MITF-1D9 | |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
BHLHE32, bHLHe32MI, Class E basic helix-loop-helix protein 32, microphthalmia-associated transcription factor, Waardenburg syndrome, type 2A, WS2A | |
Recombinant full-length human MITF protein (Uniprot: O75030) | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MITF Antibody (PCRP-MITF-1D9), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 594
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur