Learn More
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen
Aus Borosilikatglas.
Marke: MBL CRC314
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Entspricht ISO 4788
- Mit Polyethylen-Stopfen
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Stabiler sechseckiger Fuß
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±10 ml | |
DIN 12685, ISO 4788 | |
1000 ml | |
Stopfen | |
45/40 | |
Stopfen | |
10 ml |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
505 mm | |
Blaue Emaillefarbe | |
Polypropylen | |
Polyethylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen > Kapazität 1000 ml; Graduierungen10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur