Learn More
Schmidlin™ Mistral Evolution Nitrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
20075.03 € - 23726.82 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 83.5 cm
Höhe (metrisch) 68 cm
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 35°C
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 48.5 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Flussrate Reinheitsgrad Stickstoff Auslassdruck Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Reinheitsgrad Stickstoff Auslassdruck Preis Menge & Verfügbarkeit  
17718879
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-EVO-10-EU
10 L/min. >99.5% 3 bar
20075.03 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17728879
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-EVO-25-EU
25 L/min. >99% 8 bar
23726.82 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17738879
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-EVO-40-EU
40 L/min. >97% 8 bar
23726.82 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Increases efficiency and return on investment
  • On-demand supply 24/7
  • Flow rate at 8 barg (116 psig)
  • LC/MS grade purity
  • Integrated, low noise, oil-free compressors
  • Proprietary carbon molecular sieve technology
  • Complete 'plug and play' LC/MS solution
Spezifikation
Spezifikation
83.5 cm
35°C
48.5 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
68 cm
19 in.
Outlet: 6 mm OD Compression or 1/4 in.
1800 W
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.