Learn More
Gilson™ MiniPuls3™ Steuerungsmodul für Gilson™ Pumpenmodul
Problemlos in bereits vorhandene Systeme integrierbar, direkte Benutzung am Bedienfeld oder aus der Ferne mittels eines anderen Geräts. Das Gilson™ Geschwindigkeitsregelmodul ist leise und anwenderfreundlich. Für die Verwendung mit MINIPULS™ 3 Schlauchpumpen.
Marke:  Gilson™ F155001
1778.04 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10295492
  • 2715.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leise, anwenderfreundlich und problemlos in bereits vorhandene Systeme integrierbar, direkte Benutzung am Bedienfeld oder aus der Ferne mittels eines anderen Geräts. Für die Verwendung mit MINIPULS™ 3 Schlauchpumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gilson Pumpenmodul
Schrittmotor mit hohem Drehmoment
Mikroprozessor
26 Pfund
Name des Produkts
Gilson™ MiniPuls3™ Steuerungsmodul für Gilson™ Pumpenmodul > Flussrate: 0,3ul bis 220 ml/Min