Learn More
Alpha Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel, wiederverschließbar
Hergestellt aus Polyethylen. Wiederverschließbare Alpha Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel eigenen sich hervorragend für das Versenden von Proben.
7.74 € - 119.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben
Material Polyethylen
Dicke (metrisch) 50 μm
Menge 100/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12380529
Unterlagen ansehen
Alpha Packaging™
12380529
150 mm 140 mm
7.74 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12390549
Unterlagen ansehen
Alpha Packaging™
12390549
380 mm 510 mm
119.60 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiederverschließbarer Teil für das Material
  • Einfache Tasche; kein Biogefährdungsetikett
  • Öffnung über die gesamte Breite
  • Dicke 50 μ.
  • Polyethylen
  • Drei beschreibbare Balken zur Beschriftung
Spezifikation
Spezifikation
Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben
Polyethylen
50 μm
100/Packung
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alpha Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel, wiederverschließbar